ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23586.MB
B23586.MC
B23586.MBEA
450
EUR
B23586.MB
B23586.MC
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole] 98%
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Purity: 98%
CAS No.: 91366-65-3
Molecular Formula: C6H4FN3O3S
Formula Weight: 217.17
Melting Point: 143-147°
MDL No.: MFCD00036687
Fórmula:
C₆H₄FN₃O₃S Ponto de Fusão: 143…147 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036687 Número CAS: 91366-65-3 |