2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23534.14
B23534.22
B23534.14EA
44.9
EUR
B23534.14
B23534.22
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29676-71-9
Molecular Formula: C5H6N2O2S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 127415
MDL No.: MFCD00010068
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010068 Número CAS: 29676-71-9 EINECS: 249-769-6 |