Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
B23317.0BEA
270
EUR
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w)
Zirconium(IV) butoxide
CAS No.: 1071-76-7
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.466
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 4132649
UN No.: UN1120
MDL No.: MFCD00048765
Fórmula:
C₁₆H₃₆O₄Zr Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048765 Número CAS: 1071-76-7 EINECS: 213-995-3 UN: 1120 ADR: 3,III |