Print…
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
B23181.06 B23181.14
B23181.06EA 97 EUR
B23181.06 B23181.14
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate ≥98%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 19099-93-5 Molecular Formula: C13H15NO3 Formula Weight: 233.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° MDL No.: MFCD00673144
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso Molecular: 233.27 g/mol
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Densidade: 1.172
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673144
Número CAS: 19099-93-5