Print…
Ammonium cobalt(II) phosphate, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22934.18 B22934.30
B22934.18EA 51.2 EUR
B22934.18 B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anidro 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14590-13-7 Molecular Formula: H4CoNO4P Formula Weight: 171.94 MDL No.: MFCD02683100
Fórmula: H₄CoNO₄P
Peso Molecular: 171.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683100
Número CAS: 14590-13-7
EINECS: 238-633-1
Merck Index: 14,513