Print…
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-Cbz-L-serine Benzyl Ester, Z-Ser-OBzl, Benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-serinate
B22647.03 B22647.06
B22647.03EA 43.2 EUR
B22647.03 B22647.06
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester
Purity: 99% CAS No.: 21209-51-8 Molecular Formula: C18H19NO5 Formula Weight: 329.32 Melting Point: 82-84° MDL No.: MFCD00037824
Fórmula: C₁₈H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037824
Número CAS: 21209-51-8