Print…
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
B22615.14 B22615.22
B22615.14EA 117 EUR
B22615.14 B22615.22
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 36062-19-8 Molecular Formula: CH7N5.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 181° dec. Beilstein Reference: 3556702 MDL No.: MFCD00012948
Fórmula: CH₇N₅
Peso Molecular: 125.56 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 181 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012948
Número CAS: 36062-19-8
EINECS: 253-900-2