Print…
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4''-Pentyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4''-pentyl-p-terphenyl
B22607.02 B22607.88
B22607.02EA 75.5 EUR
B22607.02 B22607.88
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl 99%
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Purity: 99% CAS No.: 54211-46-0 Molecular Formula: C24H23N Formula Weight: 325.45 Melting Point: 128-130° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00799423
Fórmula: C₂₄H₂₃N
Peso Molecular: 325.45 g/mol
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799423
Número CAS: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
ADR: 6.1 III