Boc-b-Alanine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Boc-beta-alanine, Boc-β-Ala-OH, BOC-beta-alanine
B22522.09
B22522.88
B22522.09EA
79.3
EUR
B22522.09
B22522.88
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Purity: 99%
CAS No.: 3303-84-2
Molecular Formula: C8H15NO4
Formula Weight: 189.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 73-76°
MDL No.: MFCD00037291
Fórmula:
C₈H₁₅NO₄ Ponto de Fusão: 73…76 °C |
Número MDL :
MFCD00037291 Número CAS: 3303-84-2 EINECS: 221-979-2 |