Sodium-1-naphthalenesulphonate, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
B22488.06
B22488.14
B22488.22
B22488.06EA
32.5
EUR
B22488.06
B22488.14
B22488.22
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (máx. 2% H₂O) 99% (peso seco)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 130-14-3
Molecular Formula: C10H7NaO3S
Formula Weight: 230.22
Melting Point: 299-301°
Beilstein Reference: 3639038
MDL No.: MFCD00064964
Fórmula:
C₁₀H₈O₃S Ponto de Fusão: 299…301 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064964 Número CAS: 130-14-3 EINECS: 204-976-0 |