2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22473.03
B22473.06
B22473.03EA
92.5
EUR
B22473.03
B22473.06
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 3251-69-2
Molecular Formula: C5H6N2O2.HCl
Formula Weight: 162.58
Odour: Odourless
Melting Point: 221-224°
Beilstein Reference: 3701591
MDL No.: MFCD00012698
Fórmula:
C₅H₇ClN₂O₂ Ponto de Fusão: 221…224 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012698 Número CAS: 3251-69-2 EINECS: 221-840-6 |