Print…
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22435.06 B22435.14
B22435.06EA 24.1 EUR
B22435.06 B22435.14
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 41840-28-2 Molecular Formula: C11H16N2O2S Formula Weight: 240.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Beilstein Reference: 396984 MDL No.: MFCD00006080
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006080
Número CAS: 41840-28-2
EINECS: 255-562-1