Print…
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22411.03 B22411.06
B22411.03EA 34.4 EUR
B22411.03 B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97% CAS No.: 2946-17-0 Molecular Formula: C9H9NOSe Formula Weight: 226.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 115-117°/1mm UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00005558
Fórmula: C₉H₉NOSe
Ponto de ebulição: 115…117 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,490
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005558
Número CAS: 2946-17-0
EINECS: 220-956-4
ADR: 6.1,II