Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B22407.03 B22407.06
B22407.03EA 40 EUR
B22407.03 B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 57294-38-9 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H Formula Weight: 203.24 Melting Point: 57-60° MDL No.: MFCD00037313
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037313
Número CAS: 57294-38-9