Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
B22304.09
B22304.18
B22304.30
B22304.09EA
82
EUR
B22304.09
B22304.18
B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+%
CAS No.: 3570-55-6
Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH
Formula Weight: 154.32
Flash Point: 90°(194°F)
Boiling Point: 135-136°/10mm
MDL No.: MFCD00004893
Fórmula:
C₄H₁₀S₃ Ponto de ebulição: 135…136 °C (10 mmHg) Densidade: 1,183 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004893 Número CAS: 3570-55-6 EINECS: 222-671-0 |