8-Mercaptomenthone mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Mentha-8-thiol-3-one, 8-Mercaptomenthone, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
B22287.06
B22287.14
B22287.06EA
84.8
EUR
B22287.06
B22287.14
8-Mercaptomenthone mistura cis- e trans- 97%
8-Mercaptomenthone
Purity: 97%
CAS No.: 38462-22-5
Molecular Formula: C10H18OS
Formula Weight: 186.31
Flash Point: 108°(226°F)
Boiling Point: 270-272°
MDL No.: MFCD00012393
Fórmula:
C₁₀H₁₈OS Ponto de ebulição: 270…272 °C Densidade: 1,00 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012393 Número CAS: 38462-22-5 EINECS: 253-953-1 |