2-Octen-4-one 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22250.03
B22250.06
B22250.03EA
65.7
EUR
B22250.03
B22250.06
2-Octen-4-one 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Fórmula:
C₈H₁₄O Ponto de ebulição: 65 °C (15 mmHg) Densidade: 0,850 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061023 Número CAS: 4643-27-0 EINECS: 225-071-7 ADR: 3,III |