Print…
Croconic acid disodium salt 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22235.01 B22235.03
B22235.01EA 51.2 EUR
B22235.01 B22235.03
Croconic acid disodium salt 97%
Croconic acid disodium salt
Purity: 97% CAS No.: 14379-00-1 Molecular Formula: C5Na2O5 Formula Weight: 186.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191954
Fórmula: C₅Na₂O₅
Peso Molecular: 186.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191954
Número CAS: 14379-00-1