Print…
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Propanesulphonic acid sodium salt, 1-Propanesulphonic acid Sodium Salt, Propanesulphonic acid Sodium Salt, IPC-ALKS-3
B22210.03 B22210.06 B22210.14
B22210.03EA 33.4 EUR
B22210.03 B22210.06 B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 14533-63-2 Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na Formula Weight: 146.14 MDL No.: MFCD00062546
Fórmula: C₃H₈O₃S
Peso Molecular: 146.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062546
Número CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7