Print…
Cobalt(II) phosphate, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22066.14 B22066.22
B22066.14EA 46 EUR
B22066.14 B22066.22
Cobalt(II) phosphate, anidro 98%
Cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 13455-36-2 Molecular Formula: Co3O8P2 Formula Weight: 366.74 MDL No.: MFCD00016028
Fórmula: Co₃O₈P₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016028
Número CAS: 13455-36-2
EINECS: 236-655-6