tert-Butyl trichloroacetimidate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 98946-18-0
Molecular Formula: C6H10Cl3NO
Formula Weight: 218.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.222
Refractive Index: 1.4570
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 64-66°/15mm
Beilstein Reference: 1770049
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00077410
Fórmula:
C₆H₁₀Cl₃NO Ponto de ebulição: 64…66 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 20…22 °C Densidade: 1,222 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) |
Número MDL :
MFCD00077410 Número CAS: 98946-18-0 ADR: 3,III |