4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1759-28-0
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Pleasant
Melting Point: -15°
Boiling Point: 67-68°/11mm
Beilstein Reference: 107867
MDL No.: MFCD00005337
Fórmula:
C₆H₇NS Ponto de ebulição: 67…68 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,095 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) |
Número MDL :
MFCD00005337 Número CAS: 1759-28-0 EINECS: 217-160-4 |