Print…
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21711.04 B21711.09
B21711.04EA 45.9 EUR
B21711.04 B21711.09
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Purity: 99% CAS No.: 43039-98-1 Molecular Formula: C6H7NOS Formula Weight: 141.19 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 110°/5mm MDL No.: MFCD01681404
Fórmula: C₆H₇NOS
Ponto de ebulição: 110 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,174
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01681404
Número CAS: 43039-98-1