Print…
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21486.22 B21486.36
B21486.22EA 47.1 EUR
B21486.22 B21486.36
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Diethyl oxalacetate sodium salt
Purity: 95% CAS No.: 40876-98-0 Molecular Formula: C8H11NaO5 Formula Weight: 210.16 Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 4279609 MDL No.: MFCD00035571
Fórmula: C₈H₁₂O₅
Ponto de Fusão: ∼ 185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035571
Número CAS: 40876-98-0
EINECS: 255-122-9