Print…
Pseudothiohydantoin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21461.06 B21461.14 B21461.22
B21461.06EA 41.1 EUR
B21461.06 B21461.14 B21461.22
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Purity: 97% CAS No.: 556-90-1 Molecular Formula: C3H4N2OS Formula Weight: 116.14 Melting Point: ca 240° dec. MDL No.: MFCD00003186
Fórmula: C₃H₄N₂OS
Ponto de Fusão: ∼ 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003186
Número CAS: 556-90-1
EINECS: 209-145-6