Glibenclamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B21459.14
B21459.22
B21459.14EA
104
EUR
B21459.14
B21459.22
Glibenclamide 99%
Glibenclamide
Purity: 99%
CAS No.: 10238-21-8
Molecular Formula: C23H28ClN3O5S
Formula Weight: 494.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 171-174°
MDL No.: MFCD00056625
Fórmula:
C₂₃H₂₈ClN₃O₅S Ponto de Fusão: 171…174 °C |
Número MDL :
MFCD00056625 Número CAS: 10238-21-8 EINECS: 233-570-6 |