Print…
Óxido de Zircónio (IV) cimento
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
42493.30 42493.A1
42493.30EA 125 EUR
42493.30 42493.A1
Óxido de Zircónio (IV) cimento
Óxido de Zircónio (IV)
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Fórmula: ZrO₂
Ponto de ebulição: 4300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2680 °C
Densidade: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180