1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21428.06
B21428.14
B21428.06EA
37.9
EUR
B21428.06
B21428.14
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol 99%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 3923-52-2
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 179-180°/18mm
Beilstein Reference: 514549
MDL No.: MFCD00041570
Fórmula:
C₁₅H₁₂O Ponto de ebulição: 179…180 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 44…48 °C Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041570 Número CAS: 3923-52-2 |