Print…
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iron ammonium oxalate, Ammonium ferric oxalate, Ammonium iron oxalate trihydrate
B21411.22 B21411.36
B21411.22EA 34.5 EUR
B21411.22 B21411.36
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Purity: 98% CAS No.: 13268-42-3 Molecular Formula: (NH4)3Fe(C2O4)3.3H2O Formula Weight: 428.07 (374.02anhy) UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150137
Fórmula: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Peso Molecular: 428.07 g/mol (374.02 anhy)
Densidade: 1.780
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150137
Número CAS: 13268-42-3
EINECS: 238-090-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,517