Print…
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 1.5 mm (0.06 in) Ø
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 62.6 EUR
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Tungsténio ≥99.95% (baseado nos metais), hastes 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungsténio
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945