N-Fmoc-L-serine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-Ser-OH
B21079.03
B21079.06
B21079.03EA
33.5
EUR
B21079.03
B21079.06
N-Fmoc-L-serine ≥97%
N-Fmoc-L-serine
Purity: 97+%
CAS No.: 73724-45-5
Molecular Formula: C18H17NO5
Formula Weight: 327.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 4715791
Optical Rotation: +13.6° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00051928
Fórmula:
C₁₈H₁₇NO₅ Peso Molecular: 327.34 g/mol Ponto de Fusão: 102…106 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00051928 Número CAS: 73724-45-5 |