6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20975.06
B20975.14
B20975.06EA
68
EUR
B20975.06
B20975.14
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one 97%
6-Hydroxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 5436-01-1
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 216-219°
MDL No.: MFCD00234108
Fórmula:
C₅H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 216…219 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00176268 Número CAS: 5436-01-1 |