Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
0.01% Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
B20819.09
B20819.18
B20819.09EA
44.6
EUR
B20819.09
B20819.18
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% estabilizada
Ethylene glycol ethyl methyl ether
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 5137-45-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 100-102°
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048580
Fórmula:
C₅H₁₂O₂ Peso Molecular: 104.15 g/mol Ponto de ebulição: 100…102 °C Densidade: 0.850 Ponto de Inflamação: 2 °C (36 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048580 Número CAS: 5137-45-1 EINECS: 225-893-6 UN: 3271 ADR: 3 II |