Print…
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CRT0044876
B20786.03 B20786.06
B20786.03EA 84.6 EUR
B20786.03 B20786.06
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 6960-45-8 Molecular Formula: C9H6N2O4 Formula Weight: 206.16 Melting Point: 264-266° MDL No.: MFCD00044720
Fórmula: C₉H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 264…266 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044720
Número CAS: 6960-45-8
EINECS: 230-154-6