2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20735.03
B20735.06
B20735.03EA
41.4
EUR
B20735.03
B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 136-17-4
Molecular Formula: C12H13N3
Formula Weight: 199.26
Melting Point: 129-131°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00025285
Fórmula:
C₁₂H₁₃N₃ Ponto de Fusão: 129…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025285 Número CAS: 136-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |