Print…
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 97.5 EUR
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Fórmula: (CH₂=CHCH₂)₃COH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039829
Número CAS: 10202-75-2