Print…
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Diethylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
B20656.03 B20656.06
B20656.03EA 74.2 EUR
B20656.03 B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97% CAS No.: 38167-72-5 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 MDL No.: MFCD00173826
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173826
Número CAS: 38167-72-5