Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20642.09
B20642.88
B20642.09EA
152
EUR
B20642.09
B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17147-42-1
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Boiling Point: 87-89°/2mm
MDL No.: MFCD00052557
Fórmula:
C₈H₁₁NO₃ Peso Molecular: 169.18 g/mol Ponto de ebulição: 87…89 °C (2 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052557 Número CAS: 17147-42-1 |