Hyodeoxycholic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20506.06
B20506.14
B20506.22
B20506.06EA
86.6
EUR
B20506.06
B20506.14
B20506.22
Hyodeoxycholic acid 96%
Hyodeoxycholic acid
Purity: 96%
CAS No.: 83-49-8
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.59
Melting Point: 197-199°
Optical Rotation: +8° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003681
Fórmula:
C₂₄H₄₀O₄ Ponto de Fusão: 197…199 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003681 Número CAS: 83-49-8 EINECS: 201-483-2 Merck Index: 14,4857 |