5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20477.03
B20477.06
B20477.03EA
15.8
EUR
B20477.03
B20477.06
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 53595-66-7
Molecular Formula: C4H4ClNO2S2
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00052584
Fórmula:
C₄H₄ClNO₂S₂ Ponto de Fusão: 115…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052584 Número CAS: 53595-66-7 |