Print…
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20449.06 B20449.14
B20449.06EA 128 EUR
B20449.06 B20449.14
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 18212-21-0 Molecular Formula: C4H4N2O2S Formula Weight: 144.15 Melting Point: 184-186° MDL No.: MFCD00173830
Fórmula: C₄H₄N₂O₂S
Peso Molecular: 144.15 g/mol
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173830
Número CAS: 18212-21-0