Di-n-propyl succinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20441.09
B20441.18
B20441.09EA
25.8
EUR
B20441.09
B20441.18
Di-n-propyl succinate 98%
Di-n-propyl succinate
Purity: 98%
CAS No.: 925-15-5
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Odour: Pleasant
Boiling Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00015213
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₄ Ponto de ebulição: 250…252 °C Densidade: 1,00 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015213 Número CAS: 925-15-5 EINECS: 213-114-2 |