Print…
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
B20377.03 B20377.06
B20377.03EA 79.1 EUR
B20377.03 B20377.06
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid 97%
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 42711-75-1 Molecular Formula: C11H16O3 Formula Weight: 196.25 Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD00193929
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃
Ponto de Fusão: 203…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193929
Número CAS: 42711-75-1