4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
B20015.09
B20015.18
B20015.88
B20015.09EA
46.7
EUR
B20015.09
B20015.18
B20015.88
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 17852-52-7
Molecular Formula: C9H9N3O2S.HCl
Formula Weight: 223.68
Melting Point: 217-219° dec.
MDL No.: MFCD00052262
Fórmula:
C₆H₉N₃O₂S Ponto de Fusão: 217…219 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052262 Número CAS: 17852-52-7 |