Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19985.06
A19985.14
A19985.22
A19985.06EA
88.7
EUR
A19985.06
A19985.14
A19985.22
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 157415-17-3
Molecular Formula: C5H11N3O.HBr
Formula Weight: 210.08
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 7389038
MDL No.: MFCD00051994
Fórmula:
C₅H₁₂BrN₃O Ponto de Fusão: ∼ 155…165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051994 Número CAS: 157415-17-3 |