Print…
Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cyclopentyl(phenyl)methanone, Benzoylcyclopentane
A19976.03 A19976.06
A19976.03EA 29.6 EUR
A19976.03 A19976.06
Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Cyclopentyl phenyl ketone
Purity: 96% CAS No.: 5422-88-8 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 136-140°/16mm Beilstein Reference: 2045903 MDL No.: MFCD00001378
Fórmula: C₁₂H₁₄O
Ponto de ebulição: 136…140 °C (16 mmHg)
Densidade: 1,036
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001378
Número CAS: 5422-88-8
EINECS: 226-548-2