Print…
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 10,11-Dimethoxystrychnine sulphate salt
A19943.22 A19943.14
A19943.22EA 126 EUR
A19943.22 A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (peso seco)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 652154-10-4 Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O Formula Weight: 443.52(anhy) Melting Point: 191-196° dec. UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00013472
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O
Ponto de Fusão: 191…196 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013472
Número CAS: 652154-10-4
EINECS: 225-432-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,1455