Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19930.06
A19930.22
A19930.06EA
37.2
EUR
A19930.06
A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 55788-44-8
Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 225.05
Melting Point: ca 256° dec.
MDL No.: MFCD00024999
Fórmula:
C₃H₇BrO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024999 Número CAS: 55788-44-8 |