[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
57.3
EUR
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Fórmula:
C₈H₆FNO₂S Ponto de Fusão: 89…93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00179339 Número CAS: 32083-66-2 ADR: 6.1,III |