Print…
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Azanaphthalene-3-carboxylic acid monohydrate, 3-Carboxyisoquinoline monohydrate, Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
A19880.03 A19880.06
A19880.03EA 132 EUR
A19880.03 A19880.06
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 207399-25-5 Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O Formula Weight: 173.17(anhy) Melting Point: 166-168° Beilstein Reference: 125548 MDL No.: MFCD00167216
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Peso Molecular: 191.183 g/mol
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075137
Número CAS: 207399-25-5